Triclosan
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
M35047938
MOLEM35047938EA 0 EUR InStock
MOLEM35047938
Triclosan
Triclosan
Formule: C₁₂H₇Cl₃O₂
MW: 289,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800992
Numéro CAS: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité