D(-)-Valine
Fournisseur: Molekula
M35191540
MOLEM35191540EA 0 EUR InStock
MOLEM35191540
D(-)-Valine
D(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00064219
Numéro CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité