5,6-Diméthylbenzimidazole
Fournisseur: Molekula
M35343197
MOLEM35343197EA 0 EUR InStock
MOLEM35343197
5,6-Diméthylbenzimidazole
5,6-Diméthylbenzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202 °C
Numéro MDL: MFCD00005603
Numéro CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Merck Index: 13,03263
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité