3,5-Lutidine
Fournisseur: Molekula
Danger
M35452249
MOLEM35452249EA 0 EUR InStock
MOLEM35452249
3,5-Lutidine
3,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 172.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006404
Numéro CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité