1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (1-(Phenylsulphonyl)-1H-indol-6-yl)boronic acid
M35514231
MOLEM35514231EA 0 EUR InStock
MOLEM35514231
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
MW: 301,1254 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840611
Numéro CAS: 480438-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité