β-Ionone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone
M35676152
MOLEM35676152EA 0 EUR InStock
MOLEM35676152
β-Ionone
β-Ionone
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001549
Numéro CAS: 79-77-6
EINECS: 201-224-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité