di-Potassium peroxodisulfate
Fournisseur: Molekula
Danger
M35896452
MOLEM35896452EA 0 EUR InStock
MOLEM35896452
di-Potassium peroxodisulfate
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité