p-Toluonitrile
Fournisseur: Molekula
M35903043
MOLEM35903043EA 0 EUR InStock
MOLEM35903043
p-Toluonitrile
p-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 217.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001827
Numéro CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité