Allyltriméthylsilane
Fournisseur: Molekula
M36010201
MOLEM36010201EA 0 EUR InStock
MOLEM36010201
Allyltriméthylsilane
Allyltriméthylsilane
Formule: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7139 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008635
Numéro CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité