D-(-)-Amethopterin hydrate
Fournisseur: Molekula
M36015135
MOLEM36015135EA 0 EUR InStock
MOLEM36015135
D-(-)-Amethopterin hydrate
D-(-)-Amethopterin hydrate
Formule: C₂₀H₂₂N₈O₅·H₂O
Numéro CAS: 331717-43-2
EINECS: 257-482-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité