Chlorotriéthylsilane
Fournisseur: Molekula
M36065452
MOLEM36065452EA 0 EUR InStock
MOLEM36065452
Chlorotriéthylsilane
Chlorotriéthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité