5-Bromo-1-indanone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M36143861
MOLEM36143861EA 0 EUR InStock
MOLEM36143861
5-Bromo-1-indanone
5-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…127 °C
Numéro MDL: MFCD00082718
Numéro CAS: 34598-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité