(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
Fournisseur: Molekula
M36179712
MOLEM36179712EA 0 EUR InStock
MOLEM36179712
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 117 °C
Numéro MDL: MFCD00001919
Numéro CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité