Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-4-chloro-2-pyridine

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-aminopyridine

M36211756
MOLEM36211756EA 0 EUR InStock
MOLEM36211756
Amino-4-chloro-2-pyridine
4-Amino-2-chloropyridine


Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00060089
Numéro CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité