Chlorodiphénylphosphine
Fournisseur: Molekula
M36302932
MOLEM36302932EA 0 EUR InStock
MOLEM36302932
Chlorodiphénylphosphine
Chlorodiphénylphosphine
Formule: C₁₂H₁₀ClP
MW: 220,64 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000529
Numéro CAS: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité