(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Fournisseur: Molekula
M36339634
MOLEM36339634EA 0 EUR InStock
MOLEM36339634
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14.8 °C
Densité: 0.951 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063747
Numéro CAS: 1121-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité