1-Amino-2,2-diméthoxyéthane
Fournisseur: Molekula
M36385342
MOLEM36385342EA 0 EUR InStock
MOLEM36385342
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₄H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00008135
Numéro CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité