Acide 4-sulfamoylbenzoïque
Fournisseur: Molekula
M36458848
MOLEM36458848EA 0 EUR InStock
MOLEM36458848
Acide 4-sulfamoylbenzoïque
Acide 4-sulfamoylbenzoïque
Formule: C₇H₇NO₄S
Numéro MDL: MFCD00007938
Numéro CAS: 138-41-0
EINECS: 205-327-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité