2-Thiopheneboronic acid
Fournisseur: Molekula
M36681289
MOLEM36681289EA 0 EUR InStock
MOLEM36681289
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
Point de fusion: 146…147 °C
Numéro MDL: MFCD00151850
Numéro CAS: 6165-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité