1,3,5-Trifluorobenzène
Fournisseur: Molekula
M36685457
MOLEM36685457EA 0 EUR InStock
MOLEM36685457
1,3,5-Trifluorobenzène
1,3,5-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Densité: 1.277 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000333
Numéro CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité