N-Phenylglycine
Fournisseur: Molekula
M36752536
MOLEM36752536EA 0 EUR InStock
MOLEM36752536
N-Phenylglycine
N-Phenylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00014009
Numéro CAS: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité