Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)

Fournisseur: Molekula

M37003218
MOLEM37003218EA 0 EUR InStock
MOLEM37003218
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)


Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité