Indole-3-carbonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
M37090532
MOLEM37090532EA 0 EUR InStock
MOLEM37090532
Indole-3-carbonitrile
Indole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00022717
Numéro CAS: 5457-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité