1-Nitroso-2-naphtol
Fournisseur: Molekula
Attention
M37337648
MOLEM37337648EA 0 EUR InStock
MOLEM37337648
1-Nitroso-2-naphtol
1-Nitroso-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003884
Numéro CAS: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
Merck Index: 12,06739
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité