(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Fournisseur: Molekula
M37339344
MOLEM37339344EA 0 EUR InStock
MOLEM37339344
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₃H₁₈NO₇P
Numéro MDL: MFCD00043304
Numéro CAS: 88568-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité