6-Hydroxyindole
Fournisseur: Molekula
Danger
M37611894
MOLEM37611894EA 0 EUR InStock
MOLEM37611894
6-Hydroxyindole
6-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Numéro MDL: MFCD00152101
Numéro CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité