Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxybenzonitrile

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile

M37711531
MOLEM37711531EA 0 EUR InStock
MOLEM37711531
4-Méthoxybenzonitrile
4-Méthoxybenzonitrile


Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001818
Numéro CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité