Guaifenesine
Fournisseur: Molekula
M37785412
MOLEM37785412EA 0 EUR InStock
MOLEM37785412
Guaifenesine
Guaifenesine
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00016873
Numéro CAS: 93-14-1
EINECS: 202-222-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité