Acide thiazolidine-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M37939444
MOLEM37939444EA 0 EUR InStock
MOLEM37939444
Acide thiazolidine-2-carboxylique
Acide thiazolidine-2-carboxylique
Formule: C₄H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00068005
Numéro CAS: 65126-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité