ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Fournisseur: Molekula
Attention
M38060073
MOLEM38060073EA 0 EUR InStock
MOLEM38060073
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité