Acide 6-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
M38183949
MOLEM38183949EA 0 EUR InStock
MOLEM38183949
Acide 6-quinoléinecarboxylique
Acide 6-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 294…295 °C
Numéro MDL: MFCD00047613
Numéro CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité