2'-Deoxyguanosine 5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Fournisseur: Molekula
M38338086
MOLEM38338086EA 0 EUR InStock
MOLEM38338086
2'-Deoxyguanosine 5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
Numéro MDL: MFCD00080337
Numéro CAS: 93919-41-6
EINECS: 300-026-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité