Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de butyrylcholine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2-Butyryloxyethyl)trimethylammonium iodide

M38458965
MOLEM38458965EA 0 EUR InStock
MOLEM38458965
Iodure de butyrylcholine
Iodure de butyrylcholine


Formule: H₃C(CH₂)₂C(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 301,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038730
Numéro CAS: 2494-56-6
EINECS: 219-666-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité