Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fluoronaphtalène

Fournisseur: Molekula
Attention

M38475962
MOLEM38475962EA 0 EUR InStock
MOLEM38475962
1-Fluoronaphtalène
1-Fluoronaphtalène


Formule: C₁₀H₇F
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12.5 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003873
Numéro CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité