Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Fournisseur: Molekula
M38500957
MOLEM38500957EA 0 EUR InStock
MOLEM38500957
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…112 °C
Numéro MDL: MFCD00042496
Numéro CAS: 32890-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité