Vincristine sulphate
Fournisseur: Molekula
M38558653
MOLEM38558653EA 0 EUR InStock
MOLEM38558653
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité