Trifluoromethanesulfonate d'aluminium
Fournisseur: Molekula
M38589392
MOLEM38589392EA 0 EUR InStock
MOLEM38589392
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium
Formule: C₃AlF₉O₉S₃
Numéro MDL: MFCD00143596
Numéro CAS: 74974-61-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité