Diséléniure de diphényle
Fournisseur: Molekula
Danger
M38665580
MOLEM38665580EA 0 EUR InStock
MOLEM38665580
Diséléniure de diphényle
Diséléniure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312,13 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003001
Numéro CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité