Acide 3-thenoïque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
M38730219
MOLEM38730219EA 0 EUR InStock
MOLEM38730219
Acide 3-thenoïque
Acide 3-thenoïque
Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128.15 g/mol
Point de fusion: 137
Numéro MDL: MFCD00005467
Numéro CAS: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité