Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Tryptophane

Fournisseur: Molekula

M38891077
MOLEM38891077EA 0 EUR InStock
MOLEM38891077
D(+)-Tryptophane
D(+)-Tryptophane


Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 280…283 °C
Numéro MDL: MFCD00005647
Numéro CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité