2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
M38973565
MOLEM38973565EA 0 EUR InStock
MOLEM38973565
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Formule: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036386
Numéro CAS: 5421-66-9
EINECS: 213-888-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité