2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
M39195370
MOLEM39195370EA 0 EUR InStock
MOLEM39195370
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052633
Numéro CAS: 875-35-4
EINECS: 212-873-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité