3,4-Difluoroaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
M39226244
MOLEM39226244EA 0 EUR InStock
MOLEM39226244
3,4-Difluoroaniline
3,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1.302 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007761
Numéro CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité