Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride citraconique

Fournisseur: Molekula

M39489277
MOLEM39489277EA 0 EUR InStock
MOLEM39489277
Anhydride citraconique
Anhydride citraconique


Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1.243 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité