1,7-Dihydroxynaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
M39570995
MOLEM39570995EA 0 EUR InStock
MOLEM39570995
1,7-Dihydroxynaphtalène
1,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035720
Numéro CAS: 575-38-2
EINECS: 209-383-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité