3-Acétylindole
Fournisseur: Molekula
M39696970
MOLEM39696970EA 0 EUR InStock
MOLEM39696970
3-Acétylindole
3-Acetylindole
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 186…189 °C
Numéro MDL: MFCD00005626
Numéro CAS: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité