1,3-Dibromobenzène
Fournisseur: Molekula
Attention
M39821503
MOLEM39821503EA 0 EUR InStock
MOLEM39821503
1,3-Dibromobenzène
1,3-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000078
Numéro CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité