Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylhydroquinone

Fournisseur: Molekula
Attention

M39846130
MOLEM39846130EA 0 EUR InStock
MOLEM39846130
2-Méthylhydroquinone
2-Méthylhydroquinone


Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité