4-Phényl-1-butanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Phenylbutan-1-ol
M39882210
MOLEM39882210EA 0 EUR InStock
MOLEM39882210
4-Phényl-1-butanol
4-Phényl-1-butanol
Formule: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Densité: 0.975 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002971
Numéro CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité