Perfluorooctane
Fournisseur: Molekula
M39889137
MOLEM39889137EA 0 EUR InStock
MOLEM39889137
Perfluorooctane
Perfluorooctane
Formule: C₈F₁₈
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042083
Numéro CAS: 307-34-6
EINECS: 206-199-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité